Learn More
Acide salicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Poids de la formule | 138.0317 |
| Pourcentage de pureté | >95% |