Learn More
Salicylidéneaniline, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11329976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11329976 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11329976 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338980250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylideneaniline
Note relative au nom 98%
CAS 779-84-0
Point de fusion 49.4°C to 52.4°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H11NO
Formule linéaire C6H5NCHC6H4(OH)
Quantité 25 g
Synonyme n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, chloroform, slightly soluble in hexane, methanol
Clé InChI GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
Nom IUPAC 6-(anilinométhylidène)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
CID PubChem 6740751
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylideneaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.