Learn More
Acide salicylsalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450597 100 g 100g
11440597 25 g 25g
11460597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22444.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide salicylique est utilisé en synthèse organique et fonctionne comme une hormone végétale, comme ingrédient clé dans les produits anti-acné topiques.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-94-3
Formule moléculaire C14H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 258.229
Numéro MDL MFCD00020252
Clé InChI WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
CID PubChem 5161
ChEBI CHEBI:9014
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylsalicylic acid
Point de fusion 132°C to 138°C
Quantité 100 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes slowly in water.
Poids de la formule 258.23
Pourcentage de pureté 98%