Learn More
Acide salicylsalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13448358 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13448358 100 g Flacon en verre 100g
10336590 25 g Flacon en verre 25g
13438358 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13448358 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133401000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-94-3
Formule moléculaire C14H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 258.22
Numéro MDL MFCD00020252
Clé InChI WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
CID PubChem 5161
ChEBI CHEBI:9014
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylsalicylic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 139.0°C to 151.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 10,II,54
Merck Index 15,8477
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in benzene, slightly soluble in acetone
Poids de la formule 258.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.