Learn More
Salidroside, MedChemExpress
Code produit 16448868
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448868 10 mg
16431308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448868 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0109
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Salidroside
CAS 10338-51-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H20O7
Quantité 10 mg
Synonyme Rhodioloside
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (333.00 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OCCC2=CC=C(O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 300.3
Poids de la formule 300.3
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease