Learn More
Salidroside, TRC
Code produit 30011484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011484 50 mg 50mg
30003565 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS08860050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10338-51-9
Formule moléculaire C14 H20 O7
Poids moléculaire (g/mol) 300.3
Synonyme Salidroside, Sallidroside, Tyrosol alpha-(beta-D-glucopyranoside), Rhodioloside, Rhodosin, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-beta-D-glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-beta-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl beta-D-Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-β-D-glucopyranoside, Tyrosol α-(β-D-Glucopyranoside)
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(4-hydroxyphényl)ethoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salidroside
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 300.1209