Learn More
Citrate de solution saline-sodium (SSC), solution 20X (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10785104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4L
20L
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785104 20L 20L
10418353 1 L 1L
10183433 4L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785104 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP132520
 Article restreint
Expédition estimée: 05-04-2027
Ajouter au panier
Solution saline–Citrate de sodium (SSC) est utilisé comme tampon dans les protocoles de transfert Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrate de solution saline-sodium
Concentration 2,9 à 3,1 M
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 20L
DNase Sans DNase
Qualité Biologie moléculaire