Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xinafoate de salmétérol
Code produit. 15793457 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 15793457
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94749-08-3
Formule moléculaire C36H45NO7
Poids moléculaire (g/mol) 603.76
Numéro MDL MFCD00897708
Clé InChI XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme salmeterol xinafoate, salmetedur, arial, serevent diskus, asmerole, betamican, dilamax, inaspir, ultrabeta, beglan
CID PubChem 56801
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phénylbutoxy)hexylamino]éthyl]phénol ; Acide1-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O.OCC1=CC(=CC=C1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Salmeterol xinafoate
Point de fusion 126.0°C to 128.0°C
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Poids de la formule 603.75