Learn More
Salmeterol xinafoate, MedChemExpress
Code produit. 16493367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16493367
Marque: Medchem Express HY17453
MedChemExpress Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H45NO7
Quantité 50 mg
Synonyme GR 33343X xinafoate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)O.OC3=C(CO)C=C(C(CNCCCCCCOCCCCC4=CC=CC=C4)O)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 603.75
Poids de la formule 603.75
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.