Learn More
Thermo Scientific™ Salmonella enterica serovar poona NCTC 4840 Culti-Loop
Code produit 12969068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
5 Pk.
Conditionnement:
Pack de 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
12969068 5 Pk. Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12969068 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4606009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    125.38€ / Pack de 5
    Économisez 212.62€
    62% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Culti-Loops containing the quality control microorganism Salmonella enterica serovar Poona NCTC 4840.
Thermo Scientific Oxoid Culti-Loops containing the quality control microorganism Salmonella enterica serovar poona NCTC 4840.
This product is a ready-to-use, disposable loop system designed for quality control in microbiology laboratories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 4840
Certifications/Conformité 21 CFR Part 820
Origine de la fabrication United States
Type de produit Culti-Loop
Nb par paquet 5 Pk.
Espèces Salmonella enterica subsp. enterica serovar poona