Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex des Salmonella
Code produit 17303191 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
3 flacons (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
17303191 3 flacons (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml) 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17303191 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur F42
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Salmonella Microgen Bioproducts - Test rapide d’agglutination sur lame au latex pour l’identification présumée de Salmonella dans des cultures sélectives et/ou d’enrichissement ou des isolats prélevés directement sur des géloses sélectives. Identification et confirmation en une étape simple d’une gamme de bactéries pathogènes.
  • Un test sensible et hautement spécifique pour l’identification de Salmonella à partir d’échantillons cliniques et alimentaires.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôle positif F42b - 0,5 ml
Marquage CE Non
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Antisérums polyvalents dirigés contre un large éventail d’antigènes de Salmonella
Format 3 flacons (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
Type d’échantillon Colonies bactériennes
Sensibilité 0,993
Type Test d’agglutination
À utiliser avec (application) Un test d’agglutination sur lame au latex pour l’identification de confirmation des colonies de Salmonella présumées à partir de plaques de gélose sélectives
À utiliser avec (équipement) Boucles bactériologiques, pipettes Pasteur
Comprend 50 tests
Matériau Flacon en polyéthylène
Nbre de réactions 2 par test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec boîte à flacon pour insert
Quantité 3 flacons (2,5 ml, 0,5 ml, 5,0 ml)
Type de réactif Réactif au latex de Salmonella F42a - 2,5 ml
Espèces Antisérum de lapin
Spécificité 1
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 4 minutes