Learn More
Thermo Scientific™ Bi-boîte de gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / gélose XLD
Code produit 10557163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / gélose XLD
Type d’emballage:
Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Type d’emballage Quantité unitSize
10557163 Gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / gélose XLD Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10557163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5210E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez et identifiez les espèces de Salmonella et Shigella dans des échantillons cliniques ou alimentaires grâce aux bi-plaques de milieux hautement sélectifs qui facilitent la récupération à partir d’échantillons de flore mixte.
Isolez et identifiez les espèces Salmonella et Shigella issues d’échantillons cliniques ou alimentaires grâce aux bi-plaques de gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / de gélose XLD Thermo Scientific™. La sélectivité du milieu facilite la récupération des salmonelles et des shigelles à partir d’échantillons mixtes et inhibe la prolifération d’autres espèces, tandis que le format bi-boîte pratique libère de l’espace à l’intérieur de l’incubateur.
Les Salmonella et Shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés. La gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / gélose XLD est idéale pour l’analyse des échantillons contenant une flore mixte et suspectés d’abriter des agents pathogènes entériques, par ex., les échantillons médicaux ou les produits alimentaires.
  • La sensibilité et la sélectivité améliorent la récupération des salmonelles et des shigelles
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
  • La gélose XLD est recommandée pour les tests de détection des Salmonella ISO 6579
Largement reconnue dans les normes internationales, la gélose XLD repose sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des espèces de Shigella et Salmonella à partir de bactéries non pathogènes. La sensibilité et la sélectivité de la gélose XLD surpassent celles des milieux d’étalement traditionnels, par ex., le bleu de méthylène à l’éosine et les géloses au sulfite de bismuth, qui ont tendance à inhiber la croissance des shigelles.
Notre formulation de gélose Salmonella Shigella (gélose SS) a été modifiée par rapport à l’originale afin d’en améliorer les performances. Bien que couramment utilisée, la gélose SS traditionnelle a été critiquée en raison de l’inhibition excessive des espèces de Shigella. Les modifications apportées au mélange des sels biliaires, aux peptones et à la valeur du pH améliorent considérablement la croissance des shigelles sans trop augmenter la croissance des organismes commensaux. Les colonies de Salmonella sont également de plus grande taille et présentent un noircissement amélioré au centre afin de faciliter leur identification.
La gélose XLD est recommandée pour le test ISO 6579 des Salmonella et a été testée conformément à la norme ISO 11133-2.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose Salmonella Shigella (gélose SS) / gélose XLD
Format Bi-boîte de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 17,5 g ± 5 %
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / boîte