Learn More
Salsalate, TRC
Code produit 17973315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973315 100 mg 100mg
17960925 50 mg 50mg
17924425 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17973315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS095700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-94-3
Formule moléculaire C14 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Synonyme 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Salicylsalicylic Acid
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Poids de la formule 258.0528
Pourcentage de pureté >95%