Learn More
Cole Parmer Densimètre à saumure
Code produit 15355975 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15355975 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15355975 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0829738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    30.92€ / 1 pièces
    Économisez 3.08€
    9% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Le densimètre à saumure est identique au H-B Instrument 618090000
  • Chaque densimètre est étalonné dans un laboratoire certifié ISO/CEI 17025:2005, A2LA triple, contre des équipements dont l’étalonnage est traçable au NIST.
  • Conditionnés individuellement avec une déclaration de précision en plusieurs langues, indiquant une précision traçable au NIST.
  • Température de normalisation 60°F / 60°F
  • 0/100 % par saturation
  • Ballast métallique
  • Numéro de série individuel
Spécification
Type Densimètre
Incréments 0,01
Longueur (métrique) 280 mm
À utiliser avec (application) Mesure de la densité relative