Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel USP XIV
Product Code. 11495662 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
11495662 2 kg
11405672 10 kg
11415672 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495662 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0290285002
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mélange minéral pour l'alimentation des rongeurs.
  • Carbonate de calcium 6,86%
  • Citrate de calcium 30,83%
  • Biphosphate monocalcique 11,28 %
  • Carbonate de manganèse 3,52%
  • Sulfate de magnésium 7H2O 3,83%
  • Chlorure de potassium 12,47%
  • Phosphate dipotassique 21,88%
  • Chlorure de sodium 7,71%
  • Sulfate de cuivre .5H2O 0,00777 %
  • Citrate ferrique (16-17 % Fe) 1,52815 %
  • Sulfate de manganèse.H2O 0,02008%
  • Sulfate d'aluminium et de potassium 0,00923%
  • Iodure de potassium 0,00405%
  • Fluorure de sodium 0,05070%
Specifications
Type de produit Alimentation animale
À utiliser avec (application) Alimentation des rongeurs
Quantité 2 kg