Learn More
Cole-Parmer™ Fenêtres de sel
Code produit 11765349 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Spectroscopie IR
Épaisseur:
4 mm
Diamètre (métrique):
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Épaisseur Diamètre (métrique)
11765349 Spectroscopie IR 4 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765349 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8300156
Expédition estimée: 25-01-2027
Indicateurs de sel Cole-Parmer, à utiliser avec : Spectroscopie IR, quantité : 1Chacun, stérile, épaisseur : 4 mm
Spécification
Type Fenêtre de sel
Diamètre (métrique) 25mm
À utiliser avec (application) Spectroscopie IR
Quantité 1 de chaque
Épaisseur 4 mm