Learn More
R&D Systems™ Salubrinal
Code produit 18014502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18014502 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18014502 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2347/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.66€
    287.70€ / 10mg
    Économisez 31.96€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of eIF2α dephosphorylation
Cell-permeable, selective inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Protects cells from endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis (EC50 ∽ 15 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salubrinal
CAS 405060-95-9
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C21H17Cl3N4OS
Poids de la formule 479.81
Pureté >99%
Poids moléculaire 479.804