Learn More
Salubrinal, TRC
Code produit 30421736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421736 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS10055025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salubrinal
CAS 405060-95-9
Formule moléculaire C21 H17 Cl3 N4 O S
Quantité 25 mg
Synonyme (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
Formule InChI InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
Nom IUPAC (E)-3-phényl-N-[2,2,2-trichloro-1-(quinoléin-8-ylcarbamothioylamino)éthyl]prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 479.81
Poids de la formule 478.0189