Learn More
Acide salvianolique B, TRC
Code produit 30137166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137166 25 mg 25mg
30005122 5 mg 5mg
30005558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS10082025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121521-90-2
Formule moléculaire C36 H30 O16
Poids moléculaire (g/mol) 718.61
Synonyme (2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-3-oxo-1-propen-1-yl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid 3-[(1R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl] ester, [2S-[2α,3β(S*),4[E(S*)]]]-4-[3-[1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-3-oxo-1-propenyl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid 3-[1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl] ester, Dan Shen Suan B, Danfensuan B, Lithospermate B, Lithospermic acid B, Salvianolic acid B, ZINC 49538628
Nom IUPAC (2R)-2-[(E)-3-[(2S,3S)-3-[(1R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphényl)éthoxy]carbonyl-2-(3,4-dihydroxyphényl)-7-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl]prop-2-énoyl]oxy-3-(3,4-dihydroxyphényl)acide propanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(=O)O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
Specifica
Nom chimique ou matériau Salvianolic acid B
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
Poids de la formule 718.1534
Pourcentage de pureté >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.