Learn More
Feuille de samarium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
Mylar sous Argon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15436125 25 x 25 mm Mylar sous Argon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035448.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium foil
Couleur Argent
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
CAS 7440-19-9
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.12g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Sm
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Numéro UN UN3178
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
Nom IUPAC samarium
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Pourcentage de pureté 99.9%