Learn More
Feuille de samarium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351789 25 x 25 mm 25mm
11420280 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012421.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Specifications
Nom chimique ou matériau Samarium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.47g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%