Learn More
Bouton/lingot de samarium, ≈50,8 mm (2,0 po) de diamètre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466755 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045107.KF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium ingot/button
Note relative au nom ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-19-9
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈150g/piece
Forme ≈150 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Sm
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
Nom IUPAC samarium
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Pourcentage de pureté 99.5%