Learn More
Pièces de samarium, jusqu’à 12 mm (0,47 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386587 10 g 10g
11396587 1 g 1g
11306597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000609.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés dans un flacon en poly stable à l‘air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium pieces
Couleur Gris
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Granulométrie 12mm (0.47 in.) & down
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%