Learn More
Tige de samarium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373848 50 mm 50mm
11383848 10 mm 10mm
11353848 25 mm 25mm
11363848 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11373848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040298.DJ
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantité 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.96g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.9%