Learn More
S Murray and Co™ Ciseaux de dissection SAMCO™
Code produit 31781820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade Style:
Courbe
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Blade Style unitSize
31781820 112 mm Courbe 2 pièces
12942055 112 mm Courbe 1 pièce
12338099 125 mm Structuré 1 pièce
12328099 112 mm Structuré 1 pièce
12902055 150 mm Structuré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781820 Fournisseur S Murray and Co™ Code fournisseur E103/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.62€
    3.86€ / 2 pièces
    Économisez 1.76€
    31% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces ciseaux pour une variété d’applications. Les ciseaux de dissection S Murray™ SAMCO™ sont dotés de pointes fines, d’anneaux et d’une structure en acier inox.
  • Ciseaux de dissection en acier inoxydable
Spécification
Type de produit Ciseaux de dissection
Blade Style Courbe
Longueur (métrique) 112 mm
Matériau Acier inoxydable