Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes de transfert
- Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Code produit 15317823
| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Graduations | Type d’emballage | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15317823 | 5.8mL | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15367813 | 3.9mL | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte | 500 pièces |
| 15377813 | 3,9 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15231799 | 5,8 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte | 5000 pièces |
| 15200093 | 4,6 ml | Stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15397813 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/sachet, 500/boîte. | 500 pièces |
| 11681829 | 3,9 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 pièces |
| 11357853 | 5,8 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 pièces |
| 15327823 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/sachet, 500/boîte | 500 pièces |
| 10372660 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Emballage individuel, 500/boîte | 500 pièces |
| 12364468 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/sachet, 500/boîte. | 500 pièces |
| 12384468 | 7,5 ml | Non stérile | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | - | 500 pièces |
| 12394468 | 7,5 ml | Stérile | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | Emballage individuel, 500/boîte | 500 pièces |
| 15327873 | 1,5 ml | Non stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | - | 500 pièces |
| 15387813 | 3.9mL | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15307823 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Lot de 500 | 500 pièces |
| 15251799 | 7,5 ml | Stérile | 1, 2, 3 ml | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte | 4000 pièces |
| 15261799 | 7.5 ml | Stérile | 1, 2, 3 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte | 4000 pièces |
| 15357863 | 4.8ml | Non stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte | 500 pièces |
| 15367863 | 4.8ml | Stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15292099 | 1,5 ml | Non stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte | 4000 pièces |
| 10291790 | 1,5 ml | Stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte | 500 pièces |
| 15317873 | 1,5 ml | Stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte | 500 pièces |
| 17425099 | 5,8 mL | Non stérile | 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml | En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte | 1 pièce |
| 12334478 | 13,7 ml | Non stérile | 1, 2, 3, 4, 5 ml | En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte | 250 pièces |
Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.4mL |
| Description | Pipette de transfert, grande poire graduée à 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 4.6mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 25 |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Type d’emballage | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| Volume (métrique) | 5.8mL |
| Longueur (métrique) | 15.5cm |
| Type | Pipette de transfert graduée |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus Afficher moins |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.