Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 0.2 ml |
| Description | Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 25 μl |
| Diamètre (métrique) externe | 3,8 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 13,1 cm |
| Type | Pipette de transfert Padl-Pet à usage spécifique |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.