Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 1,9 ml |
| Description | Pipette de transfert, 6 po, B/B-PET™, poire standard, stérile, 500 x 8 = 4000/boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Non |
| Quantité | 10 / sac, 500 / boîte |
| Volume (métrique) | 5,0 ml |
| Longueur (métrique) | 15,4 cm |
| Type | Pipette de transfert à usage spécial |