Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon
Code produit 10528591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
500 mL
510 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10528591 1000 mL 1 pièce
10518591 500 mL 1 pièce
10364831 510 mL 1 pièce
10283291 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10528591 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 209104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.57€
    43.70€ / 1 pièces
    Économisez 1.87€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon d’échantillon
Volume (métrique) 1000 mL