Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon SB VT 900
Code produit 16418743
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Capteurs pour la mesure de la turbidité VisoTurb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16418743 Capteurs pour la mesure de la turbidité VisoTurb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418743 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 600704
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Flacon d’échantillons à utiliser avec le capteur de turbidité WTW™ IDS.
  • Flacon d’échantillon pour le capteur de turbidité VisoTurb™
  • Accessoires pour les instruments de mesure IDS MultiLine™
  • Capacité 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Capteurs pour la mesure de la turbidité VisoTurb
Description Flacon d’échantillon, 500 ml