Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Cellule échantillon : 1 po rond, plastique
Code produit 10430415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
0,024 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique)
10430415 0,024 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10430415 Fournisseur Hach Pacific Pty Ltd Code fournisseur 4864302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.57€
    46.90€ / 2 pièces
    Économisez 5.67€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Kit de 2 avec bouchons.
Kit de 2 avec bouchons. Longueur de trajet : 10 mm.
Spécifications
Note de bas de page : 1 paire de cellules est incluse avec l’achat du colorimètre DR/800 Series et la sélection d’instruments Pocket Colorimeter II.
Matériau : Polystyrène
Longueur de trajet optique : 1 po rond
Quantité : 2 pièces 10 ml, avec bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (impériale) 0,052 lb
Poids (métrique) 0,024 kg