Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Cellule d’échantillon : 1 in Verre carré 10 mL correspondant
Code produit 10784101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
8/paquet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10784101 2/paquet
16384348 8/paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784101 Fournisseur Hach Pacific Pty Ltd Code fournisseur 2495402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.27€
    312.00€ / 1 pièces
    Économisez 101.27€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Fourni comme un ensemble apparié.
Fourni comme un ensemble apparié.
  • Utilisation en combinaison avec Hach des spectrophotomètres
    Spécifications
  • Note de bas de page : Peut être utilisé avec les spectrophotomètres DR 5000 UV-Visible, DR 3800, DR 2800 ou DR 2700.
  • Matériau : verre
  • Longueur de trajet optique : Carré de 1 pouce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Longueur du trajet optique 1 po2
Quantité 2/paquet
Taille de l’échantillon 10 mL