Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Cellule d’échantillon : 1 in Verre carré 10 mL correspondant
Code produit 16384348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
8/paquet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16384348 8/paquet
10784101 2/paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16384348 Fournisseur Hach Pacific Pty Ltd Code fournisseur 2495408
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Fourni comme un ensemble apparié.
Fourni comme un ensemble apparié.
  • Utilisation en combinaison avec Hach des spectrophotomètres
    Caractéristiques
  • Note : Peut être utilisé avec les spectrophotomètres DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 ou DR 2700.
  • Matériau : Verre
  • Longueur du chemin optique : 1 in2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Verre
Longueur du trajet optique 1 in2
Quantité 8/paquet
Taille de l’échantillon 10 mL