Learn More
KARTELL Conteneur d’échantillon
Description
- Avec bouchon à vis (PFA) pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons.
- La verrerie de laboratoire pour l'analyse des traces de PFA conserve sa stabilité à °des températures allant de -200 °C à
+260 °C (-328 °F à +500 °F). - Le PFA est fabriqué sans métaux tels que le calcium, l'aluminium, le fer, le magnésium, le nickel, le cuivre, le manganèse ou le zinc. Ces métaux peuvent s'infiltrer dans les échantillons provenant d'autres conteneurs et contaminer ces derniers.
- Le PFA est inerte vis-à-vis de la plupart des réactifs, y compris l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique couramment utilisés pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire d'analyse de traces. Cette stabilité réduit considérablement le risque de contamination croisée.
- Les conteneurs en PFA prolongent souvent la stabilité des normes à faible concentration (ppb). Une telle stabilité permet de réduire le temps et le coût du renouvellement des solutions étalons pour l'analyse des traces.
- La translucidité est importante pour effectuer des mesures précises à l'aide de verrerie de laboratoire volumétrique.
- Le matériel de laboratoire classique utilisé pour l'analyse des traces nécessite un nettoyage long et coûteux. Les propriétés hydrophobes et antiadhésives de la verrerie de laboratoire en PFA, à la surface exceptionnellement lisse, simplifient le processus de nettoyage, ce qui la rend idéale pour l'analyse de traces.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Matériau | PFA |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |