Learn More
Greiner Bio-One Tasse d’échantillon pour Coulter Counter™ analyseurs
Code produit 10550752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
10550752 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10550752 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 668102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    146.54€ / 1250 pièces
    Économisez 41.46€
    22% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Pour une utilisation avec Coulter des systèmes contre-analyseurs. Greiner Bio-One Les gobelets d’échantillonnage pour Coulter Counter™ analyseurs sont fabriqués en polystyrène.
  • Fourni avec couvercle
  • Fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Coulter Analyseur à compteur
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Type de produit Cupule d’échantillon
Volume (métrique) 25 mL