Learn More
Cytiva Coupelles à échantillons
Code produit 10482635 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système Ettan IPGphor 3 IEF
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10482635 Système Ettan IPGphor 3 IEF 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482635 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80645981
Expédition estimée: 11-01-2027
Le système Ettan IPGphor 3 amélioré et facile à utiliser surmonte les obstacles les plus courants de la technologie existante, afin d’offrir une vitesse et une reproductibilité stables et de manipuler des charges protéiques élevées. Le logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 permet la création, le stockage et la modification de protocoles. Les paramètres de migration recommandés sont proposés en saisissant simplement les données relatives au nombre et au type d’Immobiline DryStrips utilisées.
Logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3
Génère des rapports graphiques professionnels grâce à une interface utilisateur pour la programmation et la modification. L’utilisateur peut créer, enregistrer et modifier des protocoles et également mettre en pause en cours d’exécution pour modifier un protocole en temps réel. Le logiciel peut être utilisé pour contrôler jusqu’à quatre unités IEF Ettan IPGphor 3 simultanément, chacune exécutant un ensemble différent de paramètres d’exécution. Les unités peuvent être démarrées, arrêtées ou mises en pause à l’aide de l’unité de contrôle PC. Le logiciel permet la surveillance à distance par navigateur Web de l’unité de contrôle PC. Les fichiers journaux stockés des cycles précédents peuvent être ouverts et affichés et des rapports d’état peuvent être générés accompagnés de rapports d’état d'exécution instantanés sur demande. Les fichiers journaux peuvent être exportés, par exemple vers Microsoft Excel. Le logiciel surveille la tension, l’intensité et les volt-heures du cycle et génère un affichage graphique au fur et à mesure de l’exécution. Les rapports peuvent être créés, enregistrés, imprimés et exportés.
Collecteurs Ettan IPGphor
Le collecteur Ettan IPGphor et le collecteur Ettan IPGPhor Light simplifient la focalisation isoélectrique de plusieurs échantillons et réduisent au minimum le temps de traitement de première dimension. Conçus pour des performances et une flexibilité optimales, les collecteurs peuvent gérer 12 bandes IPG simultanément. L’équilibrage des échantillons peut également être effectué dans le même plateau, ce qui permet d’économiser beaucoup de temps. Le collecteur Ettan IPGphor en céramique présente des caractéristiques thermiques exceptionnellement uniformes et est conçu pour les applications les plus exigeantes. La conductivité thermique élevée de la céramique empêche tout “ point chaud ” pouvant fausser les profils d’électrophorèse 2-D.
  • Le système IEF Ettan IPGphor 3 est un système de focalisation isoélectrique entièrement intégré optimisé pour fournir vitesse et fiabilité dans la première dimension de l’électrophorèse 2-D
  • Exécutez jusqu’à 12 bandes IPG simultanément (70 mm, 110 mm, 130 mm, 180 mm ou 240 mm) à l’aide du collecteur Ettan IPGphor, du collecteur IPGphor Ettan Light ou des supports de bandes en céramique
  • Utilisez des cupules d’échantillons avec le collecteur Ettan IPGphor ou Ettan IPGphor Light pour augmenter de façon significative les charges protéiques
  • Le logiciel de contrôle Ettan IGPphor 3 permet de gérer jusqu’à quatre unités IEF Ettan IPGphor 3 simultanément, chacune exécutant un ensemble différent de paramètres d’exécution
  • La conception du couvercle permet un fonctionnement optimal avec des échantillons protéiques sensibles à la lumière
  • Le système est entièrement compatible avec l’ancien modèle de l’unité IEF Ettan IPGphor et est idéal pour les applications 2-D DIGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système Ettan IPGphor 3 IEF
Type Cupule d’échantillon
Comprend Support de barrettes CL