Learn More
Kartell SpA Coupelles pour échantillons
Code produit 10021111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.5 mL
Conditionnement:
12000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10021111 1.5 mL 12000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021111 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 02503004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    204.93€ / 12000 pièces
    Économisez 12.07€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Coupes d’échantillons en polystyrène
  • Échantillon de gobelet pour Technicon™ et Konelab™ analyseurs
  • Polystyrène
  • Capacité de 1,5 mL
Spécification
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 1.5 mL
Type de produit Cupule d’échantillon
Capacité (impériale) 0,51 oz.
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Sans latex oui