Learn More
Kartell SpA Coupelles pour échantillons
Code produit 11383804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.25 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11383804 0.25 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11383804 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 02510004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    20.40€ / 1000 pièces
    Économisez 1.60€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Coupes d’échantillons en polystyrène
  • Échantillon de gobelet pour analyseurs CENTRIFICHEM™
  • Polystyrène
  • Capacité de 0,25 mL
Spécification
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 0.25 mL
Type de produit Cupule d’échantillon
Capacité (impériale) 0,85 oz.
Matériau Polystyrène
Jetable Usage unique
Sans latex oui