Learn More
Globe Scientific Sample Cups for Beckman™ Analyzers
Code produit 31922656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31922656 2 mL 1000 pièces
31922487 0.5 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922656 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 5536
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For use with Beckman analyzers
  • Model CX series sample cups available in 0.5 and 2mL volumes
Spécification
Type Sample Cup
À utiliser avec (équipement) Beckman Analyzers
Capacité (métrique) 2 mL