Learn More
Globe Scientific Tasses d’échantillon pour Roche Cobas Mira
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Pour une utilisation sur instrumentation automatisée incluant le Cobas Mira, Bio le Fara et Horiba ABX les analyseurs
- Bouchon à clipser fixé
- Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Vert (non illustré)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cobas Mira, Bio, Fara et Horiba ABX Analyseurs |
| Couleur | Vert |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Cupule d’échantillon |