Learn More
Labcon™ Flacons de dilution d’échantillons avec bouchons fixés
Code produit 17587876 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 000/paquet, boîte à compartiments
1 000/paquet, emballage en vrac
Conditionnement:
1000 pièces
144 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17587876 1 000/paquet, boîte à compartiments 144 pièces
17577876 1 000/paquet, emballage en vrac 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17587876 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 20305500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.05€
    47.76€ / 144 pièces
    Économisez 6.29€
    11% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Ces flacons de dilution d’échantillons avec bouchons fixés sont conditionnés en vrac ou en boîtes en sections.
  • Pour Beckman Coulter™ compteurs de cellules sanguines de type et dilutions de paillasse
  • En PS vierge transparent
  • Bouchon en PE naturel étanche fixé
  • Fabriqué en USA
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,5 in
Diamètre (métrique) externe 38.1 mm
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) 25 mL
À utiliser avec (application) Beckman Coulter™ -compteurs de cellules sanguines et dilutions de paillasse
Hauteur (impériale) 2,26 in
Comprend 1 000/paquet, boîte à compartiments
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000/Boîte
Marking Spot Oui
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Hauteur (métrique) 57.4 mm
Type de produit Flacon de dilution