Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Moniteur d’insuffisance en oxygène à prélèvement d’échantillons avec capteur à durée de vie de + 10 ans
Código de producto. 16298821
Cambiar vista
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Composants mesurés Tamaño de la unidad
16298821 Oxygène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16298821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99129
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Installations utilisant de l’azote, de l’hélium et de l’argon. Le moniteur est capable d’échantillonner des distances allant jusqu’à 30 mètres et est couramment utilisé pour les IRM, les espaces confinés et la cryogénie. Notre capteur de zirconium durable
  • Durée de vie moyenne du capteur : plus de 10 ans
  • Deux points de consigne pour 19,5 % et 18,0 %
  • Alarme sonore intégrée de 90 dB
  • Alimentation enfichable incluse
  • Affichage numérique et sortie analogique 4-20 mA
  • Équerres de fixation murale
  • Pompe de prélèvement à débit intégré
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que leader du secteur de la surveillance de l'oxygène et de la détection des gaz, PureAire Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos clients et de leurs consommateurs en fabriquant des moniteurs durables, innovants et fiables.
Qu'est-ce qu'un moniteur d'oxygène ?
  • Le moniteur de carence en O2 Air Check est conçu pour une surveillance continue dans les situations où de faibles niveaux d'oxygène peuvent présenter un danger pour le personnel.
Pour quels gaz un détecteur d' O2 peut-il être utilisé ?
  • Les ’détecteurs d'oxygène PureAire peuvent être utilisés pour les gaz azote, argon et hélium.
L’installation est facile. Plug-in prêt.
  • Le moniteur est prêt à fonctionner immédiatement hors de la boîte. Il suffit de fixer l'appareil au mur à une distance de 90 à 150 cm de la source de gaz, puis de le brancher. Le moniteur commencera à mesurer les niveaux d'oxygène après une période de démarrage de 4 minutes. Les niveaux s’affichent clairement à l’écran pour faciliter l’accès et la visibilité.
*Les tubes de prélèvement peuvent être utilisés dans divers endroits,y compris les salles d'IRM.
Certifications
Marquage CE
Garantía
2 ans
Especificaciones
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 5 in
Profondeur (métrique) 127 mm
Composants mesurés Oxygène
Dimensions (L x l x H) 5 x 7 x 5 po
Hauteur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 127 mm
Plage d’humidité 0-100 % HR
Plage de températures (impériale) -40 °F à +104 °F
Plage de températures (métrique) -40 à +40 °C
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 2 kg
Largeur (impériale) 7 po
Largeur (métrique) 178 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.