Learn More
Rotronic™ Porte-échantillons
Code produit 11930685
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’utilise avec : Sondes d’activité de l’eau HC2-AW(-USB) et récipients pour échantillons jetables PS14/PS40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11930685 S’utilise avec : Sondes d’activité de l’eau HC2-AW(-USB) et récipients pour échantillons jetables PS14/PS40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11930685 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur WP40TH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Porte-échantillons
À utiliser avec (équipement) Sondes d’activité de l’eau HC-AW(-USB) et récipients pour échantillons jetables PS14 / PS40
Poids (métrique) 1550 g