Learn More
Cytiva Kit de boucle d’échantillonnage
Code produit 11320032 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
ETFE et PP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11320032 ETFE et PP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11320032 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18040401
En stock
Ensemble de 5 boucles pour charger/injecter des échantillons dans une colonne de chromatographie. Le kit de boucles d’échantillonnage Cytiva est un ensemble de petites boucles en PTFE (25, 50, 100, 200, 500 μl) pour une utilisation avec un échantillonneur automatique/des vannes d’injection (par exemple la vanne V7) et les systèmes de chromatographie ÄKTA™.
Le kit de boucles d’échantillonnage Cytiva est un ensemble de boucles permettant d’appliquer des échantillons aux colonnes de chromatographie. Ils peuvent être utilisés avec un échantillonneur automatique, avec des systèmes de chromatographie ÄKTA™ et avec des vannes V-7 ou d’autres vannes d’injection d’échantillon.
  • Idéal pour la manipulation de petits volumes
  • Minimise la perte d’échantillons si partiellement rempli
  • Peut être utilisé à haute pression, indépendamment du débit
Comprend cinq (5) petites boucles d’échantillonnage en plastique de différentes tailles et capacités :
  • 25 μl (tubulure :D.E.—1,8 mm ; D.I.—0,5 mm)
  • 50 μl (tubulure : D.E.—1,8 mm ; D.I.—0,5 mm)
  • 100 μl (tubulure : D.E.—1,8 mm ; D.I.—0,5 mm)
  • 200 μl (tubulure : D.E.—1,8 mm ; D.I.—0,8 mm)
  • 500 μl (tubulure : D.E.—1,8 mm ; D.I.—0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de boucle d’échantillonnage
Matériau ETFE et PP
Taille de connexion (métrique) Tubulure au D.E. de 1,8 mm (D.I. 0,5/0,8 mm)
Dimensions (métrique) 25, 50, 100, 200, 500 μl
À utiliser avec (application) Chargement d’échantillon sur des colonnes de chromatographie
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique/vannes d’injection (par ex. vanne V-7) et systèmes de chromatographie ÄKTA