Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour échantillons pour bains-marie Precision™
Code produit 15395897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Porte-boîtes de Pétri
Portoir Microfuge
Portoir pour tubes à essai
Matériau:
Acier inoxydable
Plastique (acétal)
Couleur:
Blanc
Gris
Rouge
Dimensions (L x l):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24,8 x 22,2 cm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Matériau Couleur Dimensions (L x l) unitSize
15395897 Portoir pour tubes à essai Acier inoxydable Gris 25,4 x 21,6 cm 1 pièce
15385897 Porte-boîtes de Pétri Acier inoxydable Gris 24,8 x 22,2 cm 1 pièce
15305917 Portoir Microfuge Acier inoxydable Gris 127 x 101 mm 1 pièce
15315917 Portoir Microfuge Acier inoxydable Gris 127 x 101 mm 1 pièce
15355907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Rouge 72 x 13 mm 1 pièce
15365907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Rouge 72 x 16 mm 1 pièce
15375907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Rouge 40 x 20 mm 1 pièce
15385907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Rouge 40 x 25 mm 1 pièce
15395907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Rouge 24 x 30 mm 1 pièce
15305907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Blanc 36 x 13 mm 1 pièce
15315907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Blanc 36 x 16 mm 1 pièce
15325907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Blanc 20 x 20 mm 1 pièce
15345907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Blanc 9 x 30 mm 1 pièce
15335907 Portoir pour tubes à essai Plastique (acétal) Blanc 16 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15395897 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3161601
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie.
Maintenez vos échantillons en place grâce aux racks pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Rack pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
  • Mesure 9,75 x 8,75 x 6,25 po. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Permet de tenir des boîtes de Pétri de 80 x 50 mm ou de 30 x 90 mm
Rack pour tubes à essai en acier inoxydable
  • Mesure 10 x 8,5 x 5,5 po. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Les ouvertures sont de 2,5 cm (1 po.) carré
  • Contient 50 tubes à essai jusqu’à 25 mm à partir de 97 à 150 mm de haut
Racks pour tubes à essai de microcentrifugeuse
  • Requiert un dispositif de fixation par clip
  • Mesure 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 po.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Bains-marie à circulation de précision, coliformes et à usage général 20-28 L
Type Portoir pour tubes à essai
Capacité 50 tubes jusqu’à 25 mm de 97 à 150 mm de hauteur
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 25,4 x 21,6 cm
Dimensions (L x l x H) 25.4 x 21.6 x 14 cm