Learn More
Thermo Scientific™ Coupelles à échantillon et à réactif pour les systèmes AA de la série iCE™ 3000
Code produit 10461240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cupules d’échantillon en polypropylène
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10461240 Cupules d’échantillon en polypropylène 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10461240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 942339380031
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Assurez une présentation cohérente et un prélèvement complet des échantillons avec les coupelles à échantillons et à réactifs pour les systèmes AA Thermo Scientific™ série iCE™ 3000.
Utilisez les coupelles à échantillons et à réactifs Thermo Scientific™ avec les échantillonneurs automatiques pour four graphite GFS33 et GFS35(Z) de Thermo Scientific™ pour garantir une présentation cohérente des échantillons et un prélèvement complet des échantillons. Choisissez parmi les coupelles à échantillons et à réactifs en polypropylène, les coupelles à échantillons en PTFE et les coupelles à échantillons à volume réduit.
Le choix idéal pour les échantillonneurs automatiques pour four graphite GFS33 et GFS35(Z) Thermo Scientific™, lorsqu’ils sont utilisés avec nos spectromètres d’absorption atomique de la série iCE 3000 ; ces coupelles à échantillons et à réactifs Thermo Scientific pour les systèmes AA Thermo Scientific™ iCE™ 3000 garantissent une présentation cohérente des échantillons et un prélèvement complet des échantillons. Choisissez parmi les coupelles à échantillons et à réactifs en polypropylène, les coupelles à échantillons en PTFE et les coupelles à échantillons à volume réduit, en fonction de vos besoins.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques pour four au graphite GFS33 et GFS35(Z)
Type Cupules d’échantillon en polypropylène
Quantité 1000 / Bte