Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Codice prodotto. 17807066 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Comprend:
Cône skimmer, Ni, insert
Cône échantillonneur, nickel
Insert conique pour écumeur 3,5 (HM)
À utiliser avec (équipement):
Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova
Dimensione della confezione:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Comprend À utiliser avec (équipement) Dimensione della confezione
17807066 Insert conique pour écumeur 3,5 (HM) Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova -
15457904 Cône skimmer, Ni, insert Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova 1 pièce
17919660 Cône échantillonneur, nickel Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17807066 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1318480
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Sélectionnez des consommables de haute qualité pour des performances constantes. Ces cônes haute qualité, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, sont conçus pour des analyses fiables de haute sensibilité pouvant atteindre les niveaux de détection par ICP-MS. Construction robuste en Ni ou à embout Pt pour une plus grande durabilité et pour des besoins analytiques spécifiques.
  • Cônes échantillonneurs en nickel et en platine
  • Cônes de skimmer en nickel et platine
  • Cône de skimmer en platine sans bore (pour les applications liées aux semi-conducteurs)
  • Inserts de cône de skimmer avec une longueur de canal différente pour adapter les caractéristiques de l’instrument à chaque application
Spezifikation
Type Insert pour cône de skimmer 3,5 (tolérance de matrice élevée)
À utiliser avec (équipement) Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova
Comprend Insert conique pour écumeur 3,5 (HM)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.