Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Code produit 17919660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Cône skimmer, Ni, insert
Cône échantillonneur, nickel
Insert conique pour écumeur 3,5 (HM)
À utiliser avec (équipement):
Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17919660 Cône échantillonneur, nickel Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova 1 pièce
15457904 Cône skimmer, Ni, insert Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova 1 pièce
17807066 Insert conique pour écumeur 3,5 (HM) Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17919660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3600812
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Sélectionnez des consommables de haute qualité pour des performances constantes. Ces cônes haute qualité, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, sont conçus pour des analyses fiables de haute sensibilité pouvant atteindre les niveaux de détection par ICP-MS. Construction robuste en Ni ou à embout Pt pour une plus grande durabilité et pour des besoins analytiques spécifiques.
  • Cônes échantillonneurs en nickel et en platine
  • Cônes de skimmer en nickel et platine
  • Cône de skimmer en platine sans bore (pour les applications liées aux semi-conducteurs)
  • Inserts de cône de skimmer avec une longueur de canal différente pour adapter les caractéristiques de l’instrument à chaque application
Spécification
Type Cône échantillonneur
À utiliser avec (équipement) Systèmes ICP-MS ICAP série Q/Qnova
Comprend Cône échantillonneur, nickel