Learn More
Lonza™ Flacons à échantillons, exempts de pyrogènes
Code produit 11640131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11640131 10 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11640131 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 80507U
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour le transport ou le stockage d’échantillons pour l’analyse des endotoxines. Les flacons à échantillons Lonza™, exempts de pyrogènes, sont des récipients à échantillons en verre, exempts d’endotoxines de 10 ml avec bouchons à vis. 100/boîte
Les récipients à échantillons sont destinés au transport d’échantillons de produits pour l’analyse d’endotoxines ou le stockage d’échantillons. Les conditions de stockage et de récipient appropriées doivent être validées pour chaque échantillon individuel.
  • Récipients à échantillons en verre dépyrogéné de 10 ml avec bouchons à vis
  • Certifié contenant moins de 0,005 EU/ml
  • À utiliser dans les applications nécessitant le test d’endotoxines
  • 100 flacons/boîte (boîte en carton avec séparateurs d’inserts en carton)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100/boîte
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur Transparent, avec bouchon noir
Type de produit Flacons à échantillons avec couvercles
Matériau Verre dépyrogéné
À utiliser avec (application) Analyse des endotoxines