Learn More
Cole-Parmer™ Brosse de nettoyage d’échantillonneur
Code produit 15372694 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15372694 6 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15372694 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0546578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    62.10€ / 1 pièces
    Économisez 4.90€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Assurez le bon fonctionnement de vos échantillonneurs Sludge Judge grâce à cette brosse de nettoyage.
  • Brosse de nettoyage pour échantillonneur Sludge Judge.
  • Sciences-laboratoire-fournitures.
  • Fabriqué aux États-Unis.
Spécification
Type de produit Brosse nettoyante
Matériau des poils Polyester
Matériau de la poignée Acier galvanisé
Type de poignée Tige torsadée
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs de juges de boues
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 152.4 mm